Learn More
Chlorure de chlorocarbonylsulfényle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10492704 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10492704 25 g Flacon en verre 25g
10183434 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10492704 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 224340250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2757-23-5 | CCl2OS | 130.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2757-23-5
Formule moléculaire CCl2OS
Poids moléculaire (g/mol) 130.97
Numéro MDL MFCD00000703
Clé InChI MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
CID PubChem 75990
SMILES ClSC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Couleur Jaune
Densité 1.5800g/mL
Point d’ébullition 98°C to 100°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCOSCl
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.58
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Nom IUPAC S-chloro chlorométhanethioate
Poids de la formule 130.98
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide, fumant dans de l’air humide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.