Learn More
Chlorure de chlorocarbonylsulfényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372516
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372516 5 g 5g
11362516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372516 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06432.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2757-23-5 | CCl2OS | 130.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2757-23-5
Formule moléculaire CCl2OS
Poids moléculaire (g/mol) 130.97
Numéro MDL MFCD00000703
Clé InChI MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
CID PubChem 75990
Nom IUPAC chloro(chlorosulfanyl)methanone
SMILES ClSC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Densité 1.58
Point d’ébullition 98°C to 101°C
Indice de réfraction 1.517
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 506318
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 130.98
Pourcentage de pureté 97%