Learn More
Chlorure de chlorocarbonylsulfényle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorocarbonylsulfenyl Chloride |
| CAS | 2757-23-5 |
| Formule moléculaire | CCl2OS |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (Chlorocarbonyl)sulfenyl Chloride, (Chloroformyl)sulfur Chloride, (Chlorothio)formyl Chloride, 1-(Chlorothio)formyl Chloride, Chloroformylsulfenyl Chloride, Chlorosulfenylcarbonyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/CCl2OS/c2-1(4)5-3 |
| SMILES | ClSC(=O)Cl |
| Nom IUPAC | S-chloro chlorométhanethioate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.98 |
| Poids de la formule | 129.9047 |