Learn More
Chlorure de chlorocholine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlormequat chloride |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Poids de la formule | 157.0425 |