Learn More
Chlorocitalopram, Hydrobromure, TRC
Code produit 30003430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003430 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003430 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3650901MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorocitalopram, Hydrobromide
CAS 64169-58-0
Formule moléculaire C20 H21 Cl N2 O . Br H
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H21ClN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
SMILES Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(Cl)cc3
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)-1-[3-(diméthylamino)propyle]-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile ; Hydrobromure
Poids moléculaire (g/mol) 421.76
Poids de la formule 420.0604