Learn More
Chlorocycloheptane, 96%, BLD Pharm™
Code produit 30948335
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948335 5 g
30939678 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30948335 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1226635g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Chlorocycloheptane
CAS 2453-46-5
Formule moléculaire C7H13Cl
Numéro MDL MFCD00046501
Quantité 5 g
SMILES ClC1CCCCCC1
Poids moléculaire (g/mol) 132.63
Pourcentage de pureté 96%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.