Learn More
Chlorocyclohexane, TRC
Code produit 30349999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30349999 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349999 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC327225100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorocyclohexane
CAS 542-18-7
Formule moléculaire C6H11Cl
Quantité 100 g
Synonyme Monochlorocyclohexane, Cyclohexyl Chloride, NSC 8434
Formule InChI InChI=1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
SMILES ClC1CCCCC1
Nom IUPAC Chlorocyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 118.6
Poids de la formule 118.0549