Learn More
Chlorodi(p-tolyl)phosphine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415640
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11415640 1 g 1g
11425640 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415640 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25889.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1019-71-2 | C14H14ClP | 248.69 g/mol
Chlorodi(p-tolyl)phosphine is used as a reactant for synthesis of palladium catalysts for C-C bond forming cross-coupling reactions, ligands for nickel(0)-catalyzed isomerization reactions, phosphinosulfonamide nickel complexes for oligomerization reactions. It is a reactant for phosphinylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La chlorodi(p-tolyl)phosphine est utilisée comme réactif dans la synthèse de catalyseurs au palladium pour les réactions de couplage croisé formant des liaisons C-C, ligands pour les réactions d’isomérisation catalysées par du nickel(0), complexes de nickel phosphinosulfonamide pour les réactions d’oligomérisation. C’est un réactif utilisé dans les réactions de phosphinylation.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, l’eau / l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1019-71-2
Formule moléculaire C14H14ClP
Poids moléculaire (g/mol) 248.69
Numéro MDL MFCD01630844
Clé InChI BJBXRRHIBSXGLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 4-methylphenyl chlorophosphine, chlorodi p-tolyl phosphine, chlorodi-p-tolylphosphine, chlorobis 4-methylphenyl phosphine, bis 4-methylphenyl phosphinous chloride, chlorobis 4-methylphenyl phosphane, chloro-bis 4-methylphenyl phosphane, di-p-tolylchlorophosphine, chloro bis-p-tolyl phosphane, di p-tolyl phosphinous chloride
CID PubChem 4188608
Nom IUPAC chloro-bis(4-méthylphényl)phosphane
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorodi(p-tolyl)phosphine
Densité 1.159
Point d’ébullition 180°C to 184°C (10 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN1760
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 248.69
Pourcentage de pureté 95%