Learn More
Acide chlorodibromoacétique, TRC
Code produit 30137808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137808 1 g 1g
30005447 100 mg 100mg
30004259 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137808 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3710381G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5278-95-5
Formule moléculaire C2 H Br2 Cl O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.29
Synonyme Acetic acid, 2,2-dibromo-2-chloro-, Acetic acid, dibromochloro- (7CI,8CI,9CI), 2,2-Dibromo-2-chloroacetic acid, Chlorodibromoacetic acid, Dibromochloroacetic acid
Nom IUPAC 2,2-dibromo-2-acide chloroacétique
SMILES OC(=O)C(Cl)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Dibromochloroacetic acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C2HBr2ClO2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Poids de la formule 249.8032