Learn More
Chlorodiéthylisopropylsilane, 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11975961 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11975961 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11975961 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435650250
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau chlorodiethylisopropylsilane
CAS 107149-56-4
Couleur Incolore
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 75.0°C
Point d’éclair 38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H17ClSi
Formule linéaire (CH3)2CHSi(C2H5)2Cl
Indice de réfraction 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00191631
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.9
Synonyme chlorodiethylisopropylsilane, diethylisopropylsilyl chloride, acmc-1bql9, isopropyldiethylchlorosilane, silane,chlorodiethyl 1-methylethyl, silane, chlorodiethyl 1-methylethyl
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI OSBPGFIPLLCQMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Si](Cl)(CC)C(C)C
Nom IUPAC chloro-diéthyl-propan-2-ylsilane
Poids moléculaire (g/mol) 164.75
CID PubChem 4486980
Poids de la formule 164.75
Pourcentage de pureté 95+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorodiethylisopropylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement