Learn More
Sel de sodium de l'acide chlorodifluoroacétique, TRC
Code produit 30360121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30360121 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360121 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36546050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorodifluoro-acetic Acid Sodium Salt
CAS 1895-39-2
Formule moléculaire C2ClF2NaO2
Quantité 50 g
Synonyme 2-Chloro-2,2-difluoro-acetic Acid Sodium Salt, Chlorodifluoroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Chlorodifluoroacetate, Sodium Difluorochloroacetate
Formule InChI InChI=1S/C2HClF2O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)Cl
Nom IUPAC sodium ;2-chloro-2,2-difluoroacétate
Poids moléculaire (g/mol) 152.46
Poids de la formule 151.9453