Learn More
Sel de sodium de l'acide chlorodifluoroacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorodifluoro-acetic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1895-39-2 |
| Formule moléculaire | C2ClF2NaO2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2-Chloro-2,2-difluoro-acetic Acid Sodium Salt, Chlorodifluoroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Chlorodifluoroacetate, Sodium Difluorochloroacetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C2HClF2O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)Cl |
| Nom IUPAC | sodium ;2-chloro-2,2-difluoroacétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.46 |
| Poids de la formule | 151.9453 |