Learn More
Sel de sodium de l’acide chlorodifluoroacétique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10711252 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10711252 25 g Flacon en verre 25g
10494115 5 g Flacon en verre 5g
10390464 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10711252 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 404590250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    138.00€ / 25g
    Économisez 10.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1895-39-2 | C2ClF2NaO2 | 152.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1895-39-2
Formule moléculaire C2ClF2NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 152.46
Numéro MDL MFCD00064771
Clé InChI MRTAVLDNYYEJHK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chlorodifluoroacetate, sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium salt, sodium chloro difluoro acetate, acetic acid, chlorodifluoro-, sodium salt, sodiumchlorodifluoroacetate, difluorochloroacetic acid sodium salt, sodium difluorochloroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium
CID PubChem 2734985
Nom IUPAC Sodium ; 2-chloro-2,2-difluoroacétate
SMILES C(=O)(C(F)(F)Cl)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau chlorodifluoroacetic acid sodium salt
Point de fusion 195.0°C to 201.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClF2CCO2Na
Quantité 25 g
Fieser 01,1227; 02,379; 03,265; 05,603
Poids de la formule 152.46
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.