Learn More
Chlorodiisopropylphosphine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10403225 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10403225 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10403225 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 321550250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 40244-90-4 | C6H14ClP | 152.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40244-90-4
Formule moléculaire C6H14ClP
Poids moléculaire (g/mol) 152.61
Numéro MDL MFCD00015027
Clé InChI JZPDBTOWHLZQFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodiisopropylphosphine, diisopropylchlorophosphine, di-i-propylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1-methylethyl, ipr2pcl, pubchem6476, chlorodiisopropylphosphane, chloro diisopropylphosphine, acmc-209jc6, diisopropylphosphinyl chloride
CID PubChem 538967
Nom IUPAC chloro-di(propan-2-yl)phosphane
SMILES CC(C)P(C(C)C)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Chlorodiisopropylphosphine
Couleur Jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 69.0°C (33.0 mmHg)
Point d’éclair 3°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2CH]2PCl
Indice de réfraction 1.4740 to 1.4760
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.95
Poids de la formule 152.61
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorodiisopropylphosphine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorodiisopropylphosphine