Learn More
chlorodiisopropylsilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | chlorodiisopropylsilane |
| CAS | 2227-29-4 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.8720g/mL |
| Point d’ébullition | 137.0°C |
| Point d’éclair | 22°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C6H14ClSi |
| Show More |
Safety and Handling
- Diisopropylchlorosilane
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylchlorosilane