Learn More
Chlorodiméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10711935 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10711935 250 g Flacon en verre 250g
10387290 10 g Flacon en verre 10g
10541611 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10711935 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162842500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1066-35-9 | C2H6ClSi | 93.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-35-9
Formule moléculaire C2H6ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 93.61
Numéro MDL MFCD00000495
Clé InChI QABCGOSYZHCPGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodimethylsilane, dimethylchlorosilane, dmcs, silane, chlorodimethyl, unii-xr7e4f5838, chloro dimethyl silicon, chlorodimethyl-silan, dimethylmono-chlorosilane, chlorodimethylsilyl radical
CID PubChem 6327132
Nom IUPAC chlorodimethylsilyl
SMILES C[Si](C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau chlorodimethylsilane
Point de fusion -111°C
Couleur Incolore
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 34.6°C
Point d’éclair -28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2SiHCl
Indice de réfraction 1.3820 to 1.384
Quantité 250 g
Fieser 13,73
Gravité spécifique 0.85
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 94.62
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide