Learn More
Chlorodiphénylméthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10478500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10478500 5 mL Flacon en verre 5mL
10177753 50 mL Flacon en verre 50mL
10091840 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10478500 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154660050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90-99-3 | C13H11Cl | 202.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-99-3
Formule moléculaire C13H11Cl
Poids moléculaire (g/mol) 202.68
Numéro MDL MFCD00000855
Clé InChI ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene
CID PubChem 7035
Nom IUPAC [chloro(phényl)méthyl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorodiphenylmethane
Point de fusion 15°C to 17°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 270°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2CHCl
Indice de réfraction 1.5940 to 1.597
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.14
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 202.68
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorodiphenylmethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.