Learn More
Chlorodiphénylméthane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorodiphenylmethane |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H11Cl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H |
| Poids de la formule | 202.0549 |