Learn More
Chlorodiphénylphosphine, 95 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10637364 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10637364 500 mL Flacon en verre -
10071020 25 mL Flacon en verre -
10081020 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10637364 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 109135000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1079-66-9 | C12H10ClP | 220.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1079-66-9
Formule moléculaire C12H10ClP
Poids moléculaire (g/mol) 220.64
Numéro MDL MFCD00000529
Clé InChI XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
CID PubChem 66180
SMILES ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorodiphenylphosphine
Densité 1.2290g/mL
Point d’ébullition 320.0°C
Point d’éclair 138°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2PCl
Indice de réfraction 1.6340 to 1.6370
Quantité 500 mL
Beilstein 16, 763
Fieser 11,120; 16,77
Merck Index 15, 2139
Gravité spécifique 1.229
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts violently with water
Nom IUPAC chloro(diphényl)phosphane
Poids de la formule 220.64
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorodiphenylphosphine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.