Learn More
chlorodiphénylphosphine, 98%
Code produit 10379043 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10379043 100 g Flacon en verre 100g
10285531 5 g Flacon en verre 5g
10091901 25 g Flacon en verre 25g
10207513 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10379043 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 347301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    113.65€ / 100g
    Économisez 25.35€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 1079-66-9 | C12H10ClP | 220,64 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1079-66-9
Formule moléculaire C12H10ClP
Poids moléculaire (g/mol) 220.64
Numéro MDL MFCD00000529
Clé InChI XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
CID PubChem 66180
Nom IUPAC chloro(diphényl)phosphane
SMILES ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorodiphenylphosphine
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2290g/mL
Point d’ébullition 320.0°C
Point d’éclair 138°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2PCl
Indice de réfraction 1.6340 to 1.6370
Quantité 100 g
Beilstein 16, 763
Fieser 11,120; 16,77
Merck Index 15, 2139
Gravité spécifique 1.229
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts violently with water
Poids de la formule 220.64
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorodiphenylphosphine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement