Learn More
Chlorodiphénylphosphine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorodiphenylphosphine |
| CAS | 1079-66-9 |
| Formule moléculaire | C12H10ClP |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | ClP(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | chloro(diphényl)phosphane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 220.63 |
| Poids de la formule | 220.0209 |