Learn More
Dichlorhydrate de chloroéthylclonidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloroethylclonidine Dihydrochloride |
| CAS | 70107-07-2 |
| Formule moléculaire | C13H17Cl3N4 •2HCl |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Chloroethylclonidine dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H17Cl3N4.2ClH/c1-20(5-2-14)8-9-6-10(15)12(11(16)7-9)19-13-17-3-4-18-13;;/h6-7H,2-5,8H2,1H3,(H2,17,18,19);2*1H |
| SMILES | ClC1=C(NC2=NCCN2)C(Cl)=CC(CN(CCCl)C)=C1.Cl.Cl |
| Nom IUPAC | Diclorhidrato de N-(2,6-dicloro-4-(((2-cloroetil)(metil)amino)metil)fenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-2-amina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 408.58 |
| Poids de la formule | 406.01 |