Learn More
Chloroforme-13C, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloroform 13C |
| CAS | 31717-44-9 |
| Formule moléculaire | 13C H Cl3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Trichloromethane 13C |
| Formule InChI | InChI=1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1+1 |
| SMILES | Cl[13CH](Cl)Cl |
| Nom IUPAC | trichloro(1^{13}C)éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 120.37 |
| Poids de la formule | 118.918 |