Learn More
Solstice Chloroforme
Code produit 16695733 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 L
Conditionnement:
7L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16695733 7 L 7L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 16695733 Fournisseur Solstice Code fournisseur 1329507LRC
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Chloroforme de qualité réactif, contient de 0,5 à 1,0 % d'éthanol comme stabilisant, ≥ 99,8 %.
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
pH Aucune donnée disponible
Point de fusion -61,3 °C
CAS 67-66-3
Couleur Incolore
% max. CAS <100.00%
Densité 1,485 g/cm3 (20 °C)
Quantité 7 L
Point d’éclair Non applicable
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Formule moléculaire CHCl3
Formule linéaire CHCl3
Tension de vapeur 211 hPa (20 °C)
Numéro MDL MFCD00000826
Viscosité 0,56 mPa.s (20 °C)
Numéro UN UN1888
Beilstein 1731042
Synonyme Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Point d’ébullition 61 °C (1,013 hPa)
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Nom IUPAC trichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Pourcentage de pureté ≥99.80%
Qualité Réactif