Learn More
Chloroforme, ≥ 99,5 %, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Code produit 15692770
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15692770 100 mL Flacon en verre 100mL
15612780 500 mL Flacon en verre 500mL
15602780 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15692770 Fournisseur Honeywell Riedel-de Haën Code fournisseur 25670100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
pour la spectroscopie IR, contient ∼0,5 % d’éthanol comme stabilisant, ≥99,5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nom IUPAC chloroforme
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Note relative au nom Contains≈0.5% ethanol as stabilizer, for IR spectroscopy
Point de fusion -63°C
Couleur Incolore
Densité 1.492g/mL at 25°C
Point d’ébullition 60°C to 62°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.446
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1888
Beilstein 1731042
Densité de vapeur 4.1 (vs air)
Poids de la formule 119.38g/mol
Tension de vapeur 160mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99.5%