Learn More
Chloroforme, 99,8+%, certifié AR Pour analyse, stabilisé avec de l'amylène, Fisher Chemical™
Code produit 10122190 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10122190 1 L Flacon en verre ambré 1L
11408123 500 mL Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10090120 1 L Flacon en verre revêtu de plastique 1L
10293850 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10725331 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10385550 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10122190 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/4960/15
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CHCl3, numéro CAS 67-66-3, 2,5 L, 61 °C, incolore, 119,38 g/mol, -63 °C, 826, flacon en verre revêtu de plastique, liquide, 213 mbar à 20 °C, 0,56 mPa·s à 20 °C | CAS : 67-66-3 | CHCl3 | 119,37 g/mol
CHCl3, numéro CAS-67-66-3, 2,5 L, 61 °C, incolore, 119,38 g/mol, -63 °C, 826, flacon en verre revêtu de plastique, liquide, 213 mbar à 20 °C, 0,56 mPaS à 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Point de fusion -63 °C
Couleur Incolore
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 213 mbar à 20 °C
Numéro MDL MFCD00000826
Viscosité 0,56 mPaS à 20 °C
Point d’ébullition 61 °C
Nom IUPAC chloroforme
Poids de la formule 119,38g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform, stabilized with amylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform