Learn More
Chloroforme, 99,9 %, extra sec sur tamis moléculaire, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10353582 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10353582 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
10332702 100 ml Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
15204228 500 mL Flacon en verre AcroSeal™ 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10353582 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 364320010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    112.00€ / 1L
    Économisez 11.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3 , 513-35-9
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nom IUPAC chloroforme
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63.0°C
Note relative au nom Over Molecular Sieves, Stabilized
Densité 1.4800g/mL
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Gravité spécifique 1.48
Formule linéaire CHCl3
Viscosité 0.56 mPa.s (20°C)
Eau 0.005% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 61
Fieser 01,130; 08,92; 15,84
Merck Index 15, 2142
Point d’ébullition 61.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in acetone.
Poids de la formule 119.38
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform, stabilized with amylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .