Learn More
Chloroforme, grade réactif ACS, Ricca Chemical
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloroform |
| % min. CAS | 98.0 |
| Couleur | Jaune |
| % max. CAS | 100.0 |
| Quantité | 1 L |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Forme physique | Liquide |
| Point d’ébullition | 61 °C |
| Pourcentage de pureté | >99.8% |
| Qualité | ACS |