Learn More
Chloroforme certifié pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit 11911654 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 L
Conditionnement:
200L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11911654 200 L 200L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11911654 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/4960/27
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Chloroforme certifié pour l’analyse 200 l, stabilisé à l’amylène
Chloroforme certifié pour l’analyse 200 L, stabilisé à l’amylène
  • Chloroforme certifié pour l’analyse 200 L, stabilisé avec le flacon en plastique d’amylène numéro CAS 67-66-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -64 °C
CAS 67-66-3
Quantité 200 L
Conditionnement Plastique
Formule moléculaire CHCl3
Numéro MDL MFCD00000826
Point d’ébullition 60 °C
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Nom IUPAC trichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform, stabilized with amylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, 1-Pentene