Learn More
Le chloroforme, CHROMASOLV™ pour l’analyse des résidus, contient ∼1 % d’éthanol comme stabilisateur, ≥99,8 %, Solstice
Code produit 15682770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15682770 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15652770 1 L Flacon en verre 1L
15662770 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15672770 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15682770 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 256696X1L
Promotion Solstice CHROMASOLV
Utilisez le code promo 27944
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CHROMASOLV™ pour l’analyse des résidus, contient ∼ 1 % d’éthanol comme stabilisateur, ≥ 99,8 %
  • Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nom IUPAC trichlorométhane
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63 °C (littérature)
Note relative au nom CHROMASOLV™ pour l’analyse des résidus, contient ∼1% éthanol comme stabilisateur, ≥99,8%
% min. CAS ≥90.0000%, ≥0.1000%
% max. CAS ≤100.0000%, <1.0000%
Densité 1,492 g/mL à 25 °C(lit.)
Quantité 6 x 1 L
Conditionnement Flacon en verre
Notes de pourcentage du dosage GC produit+éthanol
Formule linéaire CHCl3
Numéro UN UN1888
Beilstein 1731042
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Point d’ébullition 60 °C à 62 °C
Pourcentage de pureté >99.8%
Qualité Analyse de résidus