Learn More
Chloroforme, contient de l’éthanol comme stabilisateur, répond aux spécifications analytiques de DAB9, BP, 99-99,4 % (GC), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15612570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
40 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
250 kg
Conditionnement:
1L
2.50L
250kg
4 pièces
40kg
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15612570 4 x 2.5 L 4 pièces
15672560 1 L 1L
15682560 2.5 L 2.50L
15622570 6 x 1 L 6 pièces
15602570 40 kg 40kg
15692560 250 kg 250kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15612570 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 242164X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00€
    107.78€ / 4 pièces
    Économisez 392.22€
    78% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Contient de l’éthanol comme stabilisateur, conforme aux spécifications analytiques de DAB9, BP, 99-99,4 % (GC)
  • Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63 °C (littérature)
Note relative au nom Contient de l’éthanol comme stabilisateur, répond aux spécifications analytiques DAB9, BP, 99-99,4% (GC)
% min. CAS ≥90.0000%, ≥0.1000%
% max. CAS ≤100.0000%, <1.0000%
Densité 1,479-1,489 g/mL à 20 °C ; 1,492 g/mL à 25 °C(lit.)
Quantité 4 x 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CHCl3
Numéro UN UN1888
Beilstein 1731042
Point d’ébullition 60 °C à 62 °C
Nom IUPAC trichlorométhane
Qualité Reagents Pharmacopeia
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.