Learn More
Chloroforme-d, 99,8 % (isotopique), contient 0,03 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
25 g
100 g
5 x 100g
Conditionnement:
100g
25g
25mL
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406375 25 mL 25mL
11430391 25 g 25g
11440391 100 g 100g
11450391 5 x 100g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15406375 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041389.AC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.375 g/mol
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-49-6
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 120.375
Numéro MDL MFCD00000827
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonyme chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
CID PubChem 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nom IUPAC trichloro(deuterio)methane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform-d
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 1.50 g/mL
Indice de réfraction 1.4445
Sensibilité Light and Moisture
Quantité 25 mL
Point de fusion -64°C
Point d’ébullition 62°C
Numéro UN UN1888
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents,ethyl acetate and acetone.
Poids de la formule 120.38
Pourcentage de pureté 99.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) contains 0.03% v/v TMS