Learn More
Chloroforme-d, 99,8 % (isotopique), contient 1 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485170 500 g 500g
11475170 25 g 25g
11377928 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11485170 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036470.36
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.375 g/mol
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-49-6
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 120.375
Numéro MDL MFCD00000827
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonyme chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
CID PubChem 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nom IUPAC trichloro(deutério)méthane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform-d
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,50 g/ml
Indice de réfraction 1,4445
Sensibilité Sensible à la lumière et à l’humidité.
Quantité 500 g
Point de fusion -64°C
Point d’ébullition 62°C
Numéro UN UN1888
Informations sur la solubilité Miscible in organic solvents ethyl acetate,acetone
Poids de la formule 120.38
Pourcentage de pureté 99.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contient 1 % v/v TMS