Learn More
Chloroforme-d, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10205790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
250mL
25mL
500mL
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10205790 100 ml Flacon en verre 100mL
10703361 25 ml Flacon en verre 25mL
10225740 50 ml Flacon en verre 50mL
10531231 250 ml Flacon en verre 250mL
10327250 500ml Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10205790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.95€
    91.90€ / 100mL
    Économisez 8.05€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Chloroforme-d, CHCl3, numéro CAS 865-49-6, 2h chloroforme, cdcl3, chloroforme-d, chloroforme, deutero, deutéré chloroforme, deuterochloroforme, méthane-d, trichloro, trichloro deuterio méthane, trichlorométhane-d, unii-p1nw4885vt, 100 ml, 01, IV, 54, 60,0°C, CHEBI:85365, incolore, 1,5000 g/ml
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-49-6
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 120.375
Numéro MDL MFCD00000827
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonyme chloroforme-d, deutérochloroforme, méthane-d, trichloro, 2h chloroforme, chloroforme deutéré, trichlorométhane-d, trichloro deutério méthane, chloroforme, deutero, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
CID PubChem 71583
ChEBI CHEBI : 85365
Nom IUPAC trichloro(deutério)méthane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroforme-d
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.8 atome % D
Densité 1.5000 g/ml
Deutérium (D) 99.75 % min.
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0.02 % max. (Coulométrique)
Quantité 100 ml
Point de fusion -64.0°C
Point d’ébullition 60.0°C
Formule linéaire CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Poids de la formule 120.39
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform-d
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform