Learn More
Chloroforme, réactif ACS, qualité spectro, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10547552 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10547552 500 ml Flacon en verre EcoSafPak™ 500mL
10227033 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10547552 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 404635000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.05€
    52.65€ / 500mL
    Économisez 10.40€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3 , 64-17-5
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichlorométhane, trichlorure de formyle, méthane, trichloro, trichloroforme, trichlorure de méthane, trichlorure de méthényle, trichlorure de méthyle, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI : 35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroforme
Point de fusion -63.0°C
Absorbance 0.01 max. à 290 nm, 0.01 max. à 400 nm, 0.05 max. à 270 nm, 0.15 max. à 260 nm, 0.25 max. à 255 nm, 1 max. à 245 nm
Informations sur la décomposition 290°C
Densité 1.4800g/mL
Quantité 500 ml
Conditionnement Flacon en verre EcoSafPak™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4443 à 1.4463
Résidus après évaporation 0.001 % max.
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Gravité spécifique 1.48
Formule linéaire CHCl3
Viscosité 0.56 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 61
Fieser 01,130 ; 08,92 ; 15,84
Merck Index 15, 2142
Point d’ébullition 61.0°C
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 8 g/L (20°C). Autres solubilités : miscible avec de l’alcool, du benzène, de l’éther, de l’éther de pétrole, du tétrachlorure de carbone, du disulfure de carbone et des huiles, soluble dans l’acétone
Nom IUPAC chloroforme
Poids de la formule 119.38
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Spectroscopie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform, stabilized with ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform