Learn More
Chloroforme, qualité spectrophotométrique, 99,5+%
Code produit 11358377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358377 1 L 1L
11368377 4 x 1 L 4L
11348377 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11358377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 032442.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS : 67-66-3 | CHCl3 | 119,37 g/mole
Le chloroforme est utilisé dans la spectralométrie et les tests environnementaux.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nom IUPAC chloroforme
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion °C to 63°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 1.492 g/cm3 at 20°C
Quantité 1 L
Odeur Characteristic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.446
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Tension de vapeur 210 hPa (158mm Hg) at 20°C
Beilstein 1731042
Point d’ébullition 60.5°C to 61.5°C
Informations sur la solubilité Miscible with diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Poids de la formule 119.38
Qualité Spectrophotométrique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform, Spectrophotometric Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform
RUO– À des fins de recherche uniquement