Learn More
Chloroforme (STB ETOH), réactif pour pesticides BAKER ANALYSED, J.T. Baker™
Code produit 15508334 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15508334 2.5 L Verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15508334 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 5285.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.24€
    396.70€ / 2.5L
    Économisez 49.54€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécialement conçu pour l’évaluation des résidus de pesticides et d’insecticides dans les échantillons d’aliments, d’aliments pour animaux, d’eau ou de sol. Chloroforme (STB ETOH), réactif pour pesticides BAKER ANALYSED, J.T. Baker™ Convient à toute
J.T. Solvants réactifs pour pesticides J.T. Baker BAKER ANALYZED :
  • Conviennent à l’analyse de la plupart des pesticides courants, tels que le 2-chlorobiphényle, l’heptachlore, l’aldrine, le parathion, la dieldrine, l’endrine, le DDT, la dioxine, etc.
  • Spécifiés aux faibles niveaux de résidus requis (5 ppm) pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et de contrôle de la qualité
  • Idéaux pour les applications de chromatographie en phase gazeuse, les tests d’impuretés sensibles à l’ECD et/ou au FID, les résidus organiques et les résidus après évaporation
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63 °C
CAS 67-66-3
Couleur Incolore
Acidité Max. 0,0005 mEq/g
Densité 1,5 g/cm3 à 20 °C
Quantité 2.5 L
Température d’allumage 982 °C
Odeur Plutôt sucré
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 5 ppm
Formule moléculaire CHCl3
Numéro MDL MFCD00000826
Viscosité 0,56 mPa à 20 °C
Eau Max. 0,05 %
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Point d’ébullition 62 °C
Informations sur la solubilité 8g/L dans l’eau
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Nom IUPAC trichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Poids de la formule 119,37g/mol
Pourcentage de pureté Min. 99,8 %
Qualité Résidus