Learn More
Ester chlorométhílique d’acide chloroformique, TRC
Code produit 18081000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18081000 10 g 10g
18041000 50 g 50g
18022710 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18081000 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36650010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22128-62-7
Formule moléculaire C2H2Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.94
Synonyme Chloro-formic acid Chloromethyl Ester, Chloromethoxycarbonyl Chloride, Chloromethyl Carbonochloridate, Chloromethyl Chlorocarbonate, Chloromethyl Chloroformate
Nom IUPAC chlorométhyl carbonochloridate
SMILES C(OC(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroformic Acid Chloromethyl Ester
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1-6-2(4)5/h1H2