Learn More
Acide chlorogénique, 99,45 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11477921 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477921 5 g -
11467921 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477921 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215061805
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 327-97-9
Formule moléculaire C16H18O9
Poids moléculaire (g/mol) 354.31
Numéro MDL MFCD00003862
Clé InChI CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Synonyme chlorogenic acid, 3-caffeoylquinic acid, chlorogenate, 3-o-caffeoylquinic acid, 3-3,4-dihydroxycinnamoyl quinic acid, heriguard, hlorogenic acid, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri
CID PubChem 1794427
ChEBI CHEBI:16112
Nom IUPAC (1S,3R,4R,5R)-3-{[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphényle)prop-2-enoyl]oxy}-1,4,5-trihydroxycyclohexane-1-acide carboxylique
SMILES O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorogenic acid
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.45%
Quantité 5 g
Poids de la formule 354.3
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Research
Forme physique Poudre cristalline