Learn More
Acide chlorogénique, MP Biomedicals™
Code produit 11457921 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11457921 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11457921 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02150618.1
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
L'acide chlorogénique est un composé phénolique isolé des grains de café, doté de propriétés antimicrobiennes.
L'acide chlorogénique est un facteur important du métabolisme des plantes.
  • Agit comme antioxydant et inhibiteur de l'activité pro-tumorale des esters de phorbol
  • À des concentrations atteignant 100 m, μl'acide chlorogénique n'inhibe pas l'activité 5-lipoxygénase des leucocytes polymorphonucléaires humains stimulés par un ionophore.
Spécification
CAS 327-97-9
Point de fusion 205 °C à 215 °C
Densité 1,28g/cm3 (litt.)
Formule moléculaire C16H18O9
Numéro MDL MFCD00003862
Quantité 100 mg
Synonyme chlorogenic acid, 3-caffeoylquinic acid, chlorogenate, 3-o-caffeoylquinic acid, 3-3,4-dihydroxycinnamoyl quinic acid, heriguard, hlorogenic acid, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau ou l’éthanol (25mg/mL, solution claire à jaune brumeux).
Clé InChI CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
SMILES O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O
Nom IUPAC (1S,3R,4R,5R)-3-{[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphényle)prop-2-enoyl]oxy}-1,4,5-trihydroxycyclohexane-1-acide carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 354.31
CID PubChem 1794427
ChEBI CHEBI:16112
Poids de la formule 354.3
Forme physique Poudre