Learn More
Chlorohydroquinone, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10072720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10072720 100 g Flacon en plastique 100g
10062720 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10072720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208221000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 615-67-8 | C6H5ClO2 | 144.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-67-8
Formule moléculaire C6H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 144.56
Numéro MDL MFCD00002341
Clé InChI AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorohydroquinone, 2-chlorohydroquinone, monochlorohydroquinone, chloroquinol, 1,4-benzenediol, 2-chloro, 2-chloro-1,4-benzenediol, hydroquinone, chloro, 2-chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-dihydroxychlorobenzene, 1,4-dihydroxy-2-chlorobenzene
CID PubChem 301
ChEBI CHEBI:27675
Nom IUPAC 2-chlorobenzène-1,4-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorohydroquinone
Note relative au nom tech., 90%
Point de fusion 101°C to 102°C
Couleur Marron à gris
Point d’ébullition 263°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 06, 849
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,slightly soluble in ether
Poids de la formule 144.56
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorohydroquinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.