Learn More
Chlorohydroquinone (qualité technique, ~90 %), TRC
Code produit 30351968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30351968 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30351968 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC366570100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorohydrochinon
CAS 615-67-8
Formule moléculaire C6 H5 Cl O2
Quantité 100 g
Synonyme Chloroquinol, Monochlorohydroquinone, NSC 427, NSC 5934, 1,4-Dihydroxy-2-chlorobenzene, 1-Chloro-2,5-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1,4-benzenediol, 2-Chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1,4-hydroquinone, 2-Chlorohydroquinone, Chloro-p-hydroquinone
Formule InChI InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H
SMILES Oc1ccc(O)c(Cl)c1
Nom IUPAC 2-chlorobenzène-1,4-diol
Poids moléculaire (g/mol) 144.56
Poids de la formule 143.9978