Learn More
Chlorohydroquinone (qualité technique, ~90 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorohydrochinon |
| CAS | 615-67-8 |
| Formule moléculaire | C6 H5 Cl O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Chloroquinol, Monochlorohydroquinone, NSC 427, NSC 5934, 1,4-Dihydroxy-2-chlorobenzene, 1-Chloro-2,5-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1,4-benzenediol, 2-Chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1,4-hydroquinone, 2-Chlorohydroquinone, Chloro-p-hydroquinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H |
| SMILES | Oc1ccc(O)c(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | 2-chlorobenzène-1,4-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.56 |
| Poids de la formule | 143.9978 |