Learn More
Chloroiodométhane, 98 %, stab. au cuivre
Code produit 11498863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
10g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498863 500 g 500g
11384559 10 g 10g
11394559 50 g 50g
11304569 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11498863 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11032.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 593-71-5 | CH2ClI | 176,381 g/mol
Le chloroiodométhane est utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques, la synthèse organique, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utile dans la cyclopropanation (réaction de Simmon-Smith), la réaction de Mannich, l’aminométhylation et l’époxydation.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le chloroiodométhane est utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques, la synthèse organique, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utile dans la cyclopropanation (réaction de Simmon-Smith), la réaction de Mannich, l’aminométhylation et l’époxydation.
Solubilité
Miscible avec de l’acétone, du benzène, de l’éther diéthylique et de l’alcool.
Remarques
Il est incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-71-5
Formule moléculaire CH2ClI
Numéro MDL MFCD00001078
Clé InChI PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
CID PubChem 11644
Nom IUPAC Chloro(iodo)méthane
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroiodomethane
Note relative au nom Stabilized with copper
Densité 2.416
Point d’ébullition 108°C to 109°C
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.5822
Quantité 500 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1730802
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,benzene,diethyl ether and alcohol.
SMILES ClCI
Poids moléculaire (g/mol) 176.38
Poids de la formule 176.38
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement