Learn More
Chloroiodométhane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10515401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10515401 25 mL Flacon en verre 25mL
10366451 100 mL Flacon en verre 100mL
11914511 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10515401 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222150250
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 593-71-5 | CH2ClI | 176.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-71-5 , 7440-22-4
Formule moléculaire CH2ClI
Poids moléculaire (g/mol) 176.38
Clé InChI PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
CID PubChem 11644
Nom IUPAC Chloro(iodo)méthane
SMILES C(Cl)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroiodomethane
Couleur Rouge rosé au jaune
Densité 2.4200g/mL
Point d’ébullition 108.0°C to 109.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2I
Indice de réfraction 1.5812 to 1.5832
Quantité 25 mL
Beilstein 01,71
Fieser 10,89; 17,115
Gravité spécifique 2.42
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Stabilisateur Copper
Poids de la formule 176.38
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroiodomethane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroiodomethane