Learn More
Chloroiodométhane, TRC
Code produit 30011967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011967 5 g 5g
30010660 10 g 10g
30004773 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011967 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3823985G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-71-5
Formule moléculaire C H2 Cl I
Poids moléculaire (g/mol) 176.384
Synonyme Chloromethyl Iodide, Iodochloromethane
Nom IUPAC Chloro(iodo)méthane
SMILES ClCI
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroiodomethane
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/CH2ClI/c2-1-3/h1H2
Poids de la formule 175.889