Learn More
Chlorure de chlorométhanesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12367093 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12367093 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12367093 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222460050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloromethanesulfonyl chloride
CAS 3518-65-8
Couleur Blanc
Densité 1.6500g/mL
Point d’ébullition 80.0°C to 81.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire CH2Cl2O2S
Formule linéaire ClCH2SO2Cl
Numéro MDL MFCD00014727
Quantité 5 g
Beilstein 01,III,2592
Gravité spécifique 1.65
Synonyme methanesulfonyl chloride, chloro, chloromethylsulfonyl chloride, chloromethanesulphonyl chloride, chlormethansulfochlorid, chlormethansulfonylchlorid, chloromesyl chloride, chloromethyl sulfonyl chloride, chlormethansulfochlorid czech, chlormethansulfonylchlorid czech, chlorid kyseliny chlormethansulfonove
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCS(Cl)(=O)=O
Nom IUPAC chloromethanesulfonyl chloride
Poids moléculaire (g/mol) 148.99
CID PubChem 77054
Poids de la formule 149
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloromethanesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.