Learn More
Chlorure de chlorométhanesulfonyle, TRC
Code produit 30367135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367135 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367135 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4276991G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloromethanesulfonyl Chloride
CAS 3518-65-8
Formule moléculaire CH2Cl2O2S
Quantité 1 g
Synonyme 1-Chloromethanesulfonyl Chloride, (Chloromethyl)sulfonyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2
SMILES ClCS(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC Chlorure de chlorométhanesulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 149
Poids de la formule 147.9153