Learn More
Chlorure de chlorométhanesulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloromethanesulfonyl Chloride |
| CAS | 3518-65-8 |
| Formule moléculaire | CH2Cl2O2S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Chloromethanesulfonyl Chloride, (Chloromethyl)sulfonyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2 |
| SMILES | ClCS(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | Chlorure de chlorométhanesulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 149 |
| Poids de la formule | 147.9153 |