Learn More
Chlorure de chlorométhoxysulfonyle, TRC
Product Code. 30362295
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30362295 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30362295 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3650965G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Chloromethoxysulfonyl Chloride
CAS 49715-04-0
Formule moléculaire C H2 Cl2 O3 S
Quantité 5 g
Synonyme Chloromethyl Chlorosulfate, Chlorosulfuric Acid, Chloromethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2
SMILES ClCOS(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC chloro(chlorosulfonyloxy)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 164.996
Poids de la formule 163.91